Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
Codice prodotto. 10115091 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10115091
Marca: Macherey-Nagel™ 730021
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 8%
Capacità colonna (sistema metrico) 1 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 100 mg
Da utilizzare con (applicazione) Pesticides, PCBs Applications
Dimensione particelle 45 μm
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g