Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 8% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pesticides, PCBs Applications |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | No |
| Dimensione del poro | 60 μm |
| Vedi altri risultati |