Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità della colonna:
6 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Quantità | 30 Pack |
| Tipo | Column |
| Capacità della colonna | 6 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Polyethylene-Frits |