Learn More
Kartell™ Becher basso
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Descrizione
Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
- Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 87 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 119 mm |
| Incrementi | 10 mL |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 100 °C |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Vedi altri risultati |