Learn More
Kartell™ Becher basso
Codice prodotto. p-8000302
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Codice prodotto. 10215381
Marca: Kartell™ 0180100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I becher bassi di classe B in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per l'agitazione, la miscelazione e l'erogazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 34 mm
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Incrementi 1mL
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità Conformità ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 1
Stile Basso