Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11600312
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • For high temperature sterilisation (134°C) to a maximum of 140°C
  • 40μm thickness
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • For safe dissposal of biohazard waste
  • Specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators
  • Printed with a biohazard warning