Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Codice prodotto. 16207971 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modello:
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato
Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16207971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Progettati per essere robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
  • Per la sterilizzazione ad alta temperatura (134 °C) fino a un massimo di 140 °C
  • 40 μm di spessore
  • Sacchetti in polipropilene per alte temperature per la decontaminazione e l'inattivazione di rifiuti biologici particolarmente resistenti
  • Per lo smaltimento sicuro di rifiuti a rischio biologico
  • Progettati per lo smaltimento di acque contaminate in autoclavi o inceneritori
  • Stampato con avvertenza di rischio biologico
Specifica
Colore Stampato
Dimensioni (L x P) 620 x 780 mm
Modello Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico
Quantità 100/conf.
Larghezza (sistema metrico) 620 mm
Autoclavabile Autoclavabile
Include Biohazard Warning
Spessore 40 μm
Materiale PP (polipropilene)
Temperatura (sistema metrico) Da 134 °C a 140 °C