Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Codice prodotto. 16247971 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modello:
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato
Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16247971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Progettati per essere robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
  • For high temperature sterilisation (134°C) to a maximum of 140°C
  • 40μm thickness
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • For safe disposal of biohazard waste
  • Specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators
  • Printed with a biohazard warning
Specifica
Colore Stampato
Dimensioni (L x P) 310 x 660 mm
Modello Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico
Quantità 100/conf.
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Autoclavabile Autoclavabile
Include Biohazard Warning
Spessore 40 μm
Materiale PP (polipropilene)
Temperatura (sistema metrico) da 134 a 140 °C