Learn More
Greiner Bio-One Sacchetti trasparenti per rifiuti in polipropilene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8000614
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
780 mm
1100 mm
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
700 mm
Capacità (sistema metrico):
10 l
65 l
130 l
Quantità:
350/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 350
pezzi 500
Codice prodotto. 10420722
Marca: Greiner Bio-One 649201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In lamina di polipropilene per la sterilizzazione in autoclavi a vapore. Greiner Bio-One™ è ideale per lo smaltimento igienico di articoli da laboratorio contaminati.
  • Oxygen transport rate of 50 μm PP foil (+23°C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
  • Water vapour transport rate of 50 μm PP foil (+23°C, 85% air humidity): 1.54 g/(m² x 24h)
  • Available on request with imprint "Biohazard" if a sufficient number is ordered
  • Foil thickness: 0.05mm
  • Autoclavable
    • Steam autoclaves: Max 134°C, 2bar/30min
    • Hot-air sterilizers: Max 140°C, 120min
  • Temperature range: 0°C to 140°C 
  • For single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 130 l
Colore Trasparente
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per lo smaltimento igienico di articoli di laboratorio contaminati
Materiale Polypropylene
Spessore (sistema metrico) 50 μm
Quantità 350/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 1100 mm
Larghezza (sistema metrico) 700 mm