Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione in polipropilene
Codice prodotto. 11755764
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 5/16 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) to 1/8 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11755764
Marca: Masterflex™ 0638540
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Connect rigid tubing systems with these male threaded straight adapter compression fittings. NPT Male Threaded Polypropylene Straight Adapter Compression Fittings withstand higher pressures than barbed fittings.
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Form a secure seal at higher pressures
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifica
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con 1/4 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Quantità confezione Confezione da 10
Dimensione della porta 5/16 in. orifice; 1-11/32 x 13/16 in.
Dimensioni filo 1/4 in. NPT(M)
Pressione massima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Compression Fitting