Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione in polipropilene
Codice prodotto. 11775764
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
1/4 NPT(M) to 5/16 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) to 1/4 in. tubing O.D.
1/8 NPT(M) to 1/8 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 1/2 in. tubing O.D.
3/8 NPT(M) to 3/8 in. tubing O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11775764
Marca: Masterflex™ 0638505
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Connect rigid tubing systems with these male threaded straight adapter compression fittings. NPT Male Threaded Polypropylene Straight Adapter Compression Fittings withstand higher pressures than barbed fittings.
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Form a secure seal at higher pressures
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifica
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con 1/8 NPT(M) to 1/8 in. tubing O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Quantità confezione Confezione da 10
Dimensione della porta Orifizio da 3/32 in.; 7/8 x 7/16 in.
Dimensioni filo 1/8 in. NPT(M)
Pressione massima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Raccordo a pressione