Learn More
Greiner Bio-One Polypropylene Conical Bottom Test Tubes
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette a fondo conico Greiner Bio-One™ in polipropilene sono ideali per la conservazione di campioni chimici e biologici.
243.00€ - 340.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 30 mm |
---|---|
Colore | Naturale |
Colore chiusura | Blu |
Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
Forma del fondo | A cono |
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10068930
|
Greiner Bio-One
227270 |
300 | 25 |
243.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10711212
|
Greiner Bio-One
227261 |
500 | 20 |
340.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Prive di DNasi, RNasi e DNA umano rilevabile
- Apirogene, non citotossiche
- Diametro: 30 mm
- Volume: 50 ml
- Tappo a vite blu
- Graduazioni blu e area di scrittura bianca
- Sterili
- Solo monouso
Specifica
30 mm | |
Blu | |
A cono | |
Materiali e reazioni sensibili alla luce | |
Sì | |
Tappo a vite |
Naturale | |
50 ml | |
Polipropilene | |
Sterile | |
115 mm |