Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11713174
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Bianco
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 185
pezzi 220
pezzi 80
Codice prodotto. 11713174
Marca: Corning™ PC40009
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or white Polypropylene (PP)
  • Assembled or non-assembled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema imperiale) 6.7 once
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura LDPE
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) 85 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
N. per custodia 185/Cs.
N. per confezione 185/Pk.