Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Bianco
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 185
pezzi 220
pezzi 80
Descrizione
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or white Polypropylene (PP)
- Assembled or non-assembled
Specifica
Specifica
| Graduated | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 33.8 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Colore chiusura | White |
| Tipo di chiusura | Tappo a pressione |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) | 105 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Vedi altri risultati |