Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11765085
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Bianco
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 185
pezzi 220
pezzi 80
Product Code. 11765085
missing translation for 'mfr': Corning™ PC200A07
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or white Polypropylene (PP)
  • Assembled or non-assembled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 6.7 oz.
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Colore chiusura White
Colore White
Diametro (sistema metrico) 85 mm
N. per custodia 220/Cs.
N. per confezione 220/Pk.