Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
Codice prodotto. p-4429379
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 mL
1 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Bianco
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 185
pezzi 220
pezzi 80
Codice prodotto. 11838992
Marca: Corning™ PC200A02
Edge
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or white Polypropylene (PP)
  • Assembled or non-assembled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 6.7 once
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Colore chiusura Natural
Tipo di chiusura Tappo a pressione
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
N. per custodia 220/Cs.
N. per confezione 220/Pk.