Learn More
Cytiva M6 Male Tubing Connectors
Codice prodotto. 12514347 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Collegamenti:
M6 Male
Dimensione della confezione:
10 sets
Codice prodotto. 12514347
Marca: Cytiva 18117264
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
M6 tubing connectors constructed of durable plastic materials for use in chromatography pump systems. Cytiva M6 Tubing Connectors are available in male flanged, flangeless and end fitting connections.
To prevent air from entering a chromatography system pump, tubing connections at the pump and inlets must be tight and secure.
  • Male Connector, Flangeless 
  • Male Connector: I.D. 3.3mm
  • Male End fitting: I.D. 2mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubing Connector
Collegamenti M6 Male
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema metrico) interno 3.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromatography Pump Systems, Tubing