Learn More
Masterflex™ Antimicrobial Polypropylene Barbed Fittings
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing I.D.
1/4 in. tubing I.D.
1/8 in. tubing I.D.
3/16 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
Dimensione della porta:
1.68mm orifice
2.9mm orifice
3.43mm orifice
3.56mm orifice
6.22mm orifice
6.35mm orifice
9.1mm orifice
Forma:
Diritto
Y
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Prevents the growth of bacteria, fungi, mold and mildew
- Meets EPA standards
- NSF 51, 61 and FDA compliant
- Silver protection is not temperature sensitive and remains effective over time
- Silver treatment will not contaminate your sample
- Slip flexible tubing or hose onto barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Manufactured from polypropylene
- Sterilization method of ethylene oxide (ETO) or gamma
- Available in straight and Y shape configurations
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 3/8 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Resistance Properties | Microbial growth |
| Dimensione della porta | 6.35mm orifice |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide, Gamma |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Forma | Diritto |
| Colore | Light Blue |
| Pressione massima | 30 psi (2 bar) |
| Vedi altri risultati |