Learn More
Masterflex™ Antimicrobial Polypropylene Barbed Fittings
Codice prodotto. p-8001229
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing I.D.
1/4 in. tubing I.D.
1/8 in. tubing I.D.
3/16 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
Dimensione della porta:
1.68mm orifice
2.9mm orifice
3.43mm orifice
3.56mm orifice
6.22mm orifice
6.35mm orifice
9.1mm orifice
Forma:
Diritto
Y
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 13243789
Marca: Masterflex™ 0636822
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These single barb fittings offer natural silver protection for the fitting in applications where microorganism growth is likely. Using the AgION™ technology the fittings inhibit the growth of microorganisms on the surface of the fitting.
  • Prevents the growth of bacteria, fungi, mold and mildew
  • Meets EPA standards
  • NSF 51, 61 and FDA compliant
  • Silver protection is not temperature sensitive and remains effective over time
  • Silver treatment will not contaminate your sample
  • Slip flexible tubing or hose onto barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • Manufactured from polypropylene
  • Sterilization method of ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Available in straight and Y shape configurations
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/4 in. tubing I.D.
Quantità confezione 5 Pack
Resistance Properties Microbial growth
Dimensione della porta 3.43mm orifice
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Gamma
Larghezza (sistema metrico) 8 mm
Forma Y
Colore Light Blue
Pressione massima 30 psi (2 bar)
Product Type Barbed Fitting