Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Red
Rosso
Verde
Yellow
Capacità:
1 to 2 mL
3 - 5 ml
3 to 5 mL
Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- °+°
- High quality polypropylene
- Available in natural and various colors
- 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
- Robust hinge with safe snap-on lid
- Stackable for safe transportation
- Drain bores at the bottom for dew liquids
- Removable grid inserts
- Can also be used for larger vessels by removing the grid inserts For sample storage and transportation.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo di chiusura | Snap-On Lid |
| Colore | Blu |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Capacità | 3 - 5 ml |
| Include | Stackable Digital Identification, Translucent Lid Hinge |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (Metric) | ° |
| Vedi altri risultati |