Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes
Codice prodotto. 11876903 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Red
Rosso
Verde
Yellow
Capacità:
1 to 2 mL
3 - 5 ml
3 to 5 mL
Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11876903
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these polypropylene boxes with grid inserts for ultra-low temperature storage. ™
  • °+°
  • High quality polypropylene
  • Available in natural and various colors
  • 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transportation
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • Removable grid inserts
  • Can also be used for larger vessels by removing the grid inserts For sample storage and transportation.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Tipo di chiusura Snap-On Lid
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Forma Square
Tipo Contenitore criogenico
Capacità 3 to 5 mL
Include Stackable Digital Identification, Translucent Lid Hinge
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) °
Quantità 5 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg