Learn More
Fisherbrand™ Griglie fisse per contenitore Cryo in polipropilene
Use these polypropylene boxes with grid inserts for ultra-low temperature storage. Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes are ideal for sample storage and transportation.
30.25€ - 90.10€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Forma | Square |
Tipo | Cryobox con griglie |
Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
Min. Temperature (Metric) | -90°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11856903
|
Fisherbrand™
|
Blu | 1 to 2 mL |
70.70€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11896903
|
Fisherbrand™
|
Green | 3 to 5 mL |
75.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11806913
|
Fisherbrand™
|
Blu | 3 - 5 ml |
90.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11846903
|
Fisherbrand™
|
Verde | 1 - 2 ml |
69.60€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11856893
|
Fisherbrand™
|
Naturale | 1 - 2 ml |
69.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11836903
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 1 - 2 ml |
78.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11866903
|
Fisherbrand™
|
Naturale | 3 - 5 ml |
89.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11886903
|
Fisherbrand™
|
Red | 3 to 5 mL |
78.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11826903
|
Fisherbrand™
|
Giallo | 1 - 2 ml |
84.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11876903
|
Fisherbrand™
|
Yellow | 3 to 5 mL |
74.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12972141
|
Fisherbrand™
|
Nero | Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml |
30.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Autoclavable, temperature resistant from -90°C to +121°C
- High quality polypropylene
- Available in natural and various colors
- 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
- Robust hinge with safe snap-on lid
- Stackable for safe transportation
- Drain bores at the bottom for dew liquids
- Removable grid inserts
- Can also be used for larger vessels by removing the grid inserts For sample storage and transportation.
Specifica
Polipropilene | |
Cryobox con griglie | |
-90°C | |
133 mm |
Square | |
121°C | |
Confezione da 5 |