Learn More
Ratiolab™ Contenitori Cryo in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Rosso
Verde
Tipo:
Contenitori criogenici
Cryo Box, With grid
Cryobox con griglie
Altezza (sistema metrico):
52 mm
52 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- High quality polypropylene
- Available in natural and other colors
- Autoclavableli>
- Temperature-resistant from -90 to +121°C
- 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
- Robust hinge with safe snap-on lid
- Stackable for safe transport
- Drain bores at the bottom for dew liquids
- Without grid inserts
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Snap-On Lid |
| Colore | Verde |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitori criogenici |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto sicuro |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (Metric) | -90°C |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Vedi altri risultati |