Learn More
Ratiolab™ Contenitori Cryo in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Rosso
Verde
Tipo:
Contenitori criogenici
Cryo Box, With grid
Cryobox con griglie
Altezza (sistema metrico):
52 mm
52 mm
75 mm
Conditionnement:
Pezzo
pezzi 5
Description
- High quality polypropylene
- Available in natural and other colors
- Autoclavableli>
- Temperature-resistant from -90 to +121°C
- 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
- Robust hinge with safe snap-on lid
- Stackable for safe transport
- Drain bores at the bottom for dew liquids
- Removable grid inserts
- Cryo Boxes can also be used for larger vessels by removing the grid inserts
Spécification
Spécification
| Tipo di chiusura | Snap-On Lid |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryobox con griglie |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml |
| Capacità | Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (Metric) | -90°C |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu