Learn More
Ratiolab™ Polypropylene Cryo Boxes with Slip Lid
Codice prodotto. 12861603
Click to view available options
Colore:
Assorted
Black
Blue
Green
Natural
Yellow
Array di provette:
10 x 10
6 x 6
7 x 7
8 x 8
Include:
Numerically Coded
Uncoded
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12861603
Marca: Ratiolab™ 5320411
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adjustable-height boxes for the safe storage and transport of deep freeze samples.
  • Boxes are adjustable in height, from 50 to 75 mm
  • Turn combi-lid 90° to adjust height positions
  • Available in a range of colors
  • Corresponding vents for draining condensed water
  • Autoclavable and temperature-resistant from -90° to +121°C
  • Grids available in the following arrays: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 and 10 x 10
  • Available uncoded or numerically coded
  • Provided in packs of 5
Specifica
Tipo di chiusura Slip Lid
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Forma Square
Tipo Cryo Box
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport of Deep Freeze Samples
Include Numerically Coded
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) -90°C
Quantità 5/pk
Array di provette 6 x 6
Temperatura ammissibile (sistema metrico) -90°C to +121°C
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 50/75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 50 to 75 mm