Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes with Slip Lid
Codice prodotto. 12623145 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Rosso
Verde
Tipo:
Contenitore criogenico
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12623145
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these polypropylene boxes with grid inserts for storage of up to 100 tubes. ™
  • Cryoboxes with Slip Lid, PP, Format 133 x 133mm
  • High quality polypropylene (PP)
  • Available in natural and other colors
  • Boxes are adjustable in height
  • The boxes are available in 6 modern colors, with an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water
  • The 6 x 6 until 10 x 10 grid accommodates space from 36 to 100 tubes
  • °
  • Available grids: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerically coded
Specifica
Colore Rosso
Materiale Polipropilene
Tipo Contenitore criogenico
Include Slip Lid
Array di provette 9 x 9
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 50 to 75 mm