Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes with Slip Lid
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Rosso
Verde
Tipo:
Contenitore criogenico
Array di provette:
10 x 10
9 x 9
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Cryoboxes with Slip Lid, PP, Format 133 x 133mm
- High quality polypropylene (PP)
- Available in natural and other colors
- Boxes are adjustable in height
- The boxes are available in 6 modern colors, with an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water
- The 6 x 6 until 10 x 10 grid accommodates space from 36 to 100 tubes
- °
- Available grids: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Numerically coded
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Nero |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and Transport of Deep Freeze Samples |
| Include | Slip Lid |
| Array di provette | 10 x 10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Vedi altri risultati |