Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 50 mm Height
Codice prodotto. p-9281076 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Red
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Codice prodotto. 15240564
Marca: Tenak™ TE22310
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
  • Constructed of polypropylene
  • Can be used in temperatures as low as -90°C
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Specifica
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Temperatura ammissibile (sistema metrico) As low as -90°C
Dimensioni (L x P x A) 130 x 130 x 50 mm