Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryoboxes
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Neutral
Red
Yellow
Capacità:
1.2 to 2 mL Cryogenic Vials
Centrifuge Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Square |
| Tipo | Contenitore criogenico |
| Capacità | 1.2 to 2 mL Cryogenic Vials |
| Quantità | 36 Pack |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.08 kg |