Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Culture Tubes
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
16 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Natural polypropylene
- Non-sterile, without cap
- 17mm x 100mm (Dia., x H)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Dimensione chiusura | 17 mm dia. |
| Descrizione | Heavy walled, break resistant culture tubes without caps |
| Colore | Natural |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 16 mL |
| Chiusura inclusa | No |