Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors
Codice prodotto. 10575912 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 to 13 mm
13 to 15 mm
3 to 5 mm
5 to 7 mm
7 to 9 mm
9 to 11 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10575912
Marca: Buerkle™ 87080004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.
  • PP, Temperature resistant up to +135 °C max.
  • PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
  • Sterilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Diametro (sistema metrico) 3 to 5 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Tubing with Diameter of 3 to 5 mm
Quantità confezione 10/Pk.
Resistance Properties Up to 135°C Temperature-Resistant
Sterilità Sterilizable
Forma Cylindrical X
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type 4-Way Connector