Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical Y Connectors
Codice prodotto. 10014930
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
6 to 8 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Da 11 a 13 mm
Da 13 a 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10014930
Marca: Buerkle™ 87060012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safeguard a flexible and safe connection for demanding applications with these Y connectors. ™
  • Cylindrical Y hose connector
  • Available in a variety of sizes from 3 to 15mm dia.
  • Polipropilene
  • °
  • Sterilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Da 11 a 13 mm
Quantità confezione 10/Pk.; 20/Scale
Resistance Properties Up to 135°C Temperature-Resistant
Forma Cilindrico a Y
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Connettore a Y