Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Disposable Standard Pipette Tips
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
200 μl
1000 μl
Colore:
Blue
Giallo
Lunghezza (sistema metrico):
4.8 cm
5cm
7cm
73 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Autoclavabile
- Monouso
- Polipropilene
- Prodotto confezionato in busta sterile
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Colore | Giallo |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.8 cm |
| Stile punta | Puntali per pipette standard |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf, Sartorius Biohit |
| Materiale | Polipropilene |