Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Disposable Standard Pipette Tips
Codice prodotto. p-8000367
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
200 μl
1000 μl
Colore:
Blue
Giallo
Lunghezza (sistema metrico):
4.8 cm
5cm
7cm
73 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10177190
Marca: Fisherbrand™ 162222
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Made of first-class polypropylene, they are disposable, autoclavable and packaged in a sterile bag.
  • Autoclavabile
  • Monouso
  • Polipropilene
  • Prodotto confezionato in busta sterile
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 μl
Colore Blue
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 73 mm
Stile punta Puntali per pipette standard
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor
Materiale Polipropilene