Learn More
Polypropylene Disposal Bins
Codice prodotto. 13433657
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13433657
Marca: Daniels Healthcare DD672
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ideal for cytotoxic and cytostatic waste which, to meet regulations, should be disposed of separately from other healthcare waste. The SHARPSGUARD™ cyto lid assists safe, easy collection of items including giving sets, syringes and gloves. Color-coded with a purple lid, handle and label, it can be safely transported for incineration after closure. Absorbent pads are included. The container is made to BS EN ISO 23907.