Learn More
Multiroir™ Cassetto in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
25 L
Colore:
Black
Grigio scuro
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Stackable
- Raised edges for stacking and sliding ease
- Tight fitting lid
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Colore | Grigio scuro |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rettangolare |
| Product Type | Cassetto sovrapponibile |
| Quantità | 1 Each |
| Stile | In rilievo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 174 mm |