Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Dual-blade Paddle Assembly
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350.83 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 1 year warranty
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 1.6 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3125 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 41 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use these plastic paddle assemblies for mixing most acids and corrosive solutions |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350.83 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Dual-Blade Paddle Assembly |
| Materiale | Polypropylene |