Learn More
Kappes Systeme™ Scatola di trasporto Euro in polipropilene
Codice prodotto. 10389062
Encompass_Preferred
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Gray
Red
Rosso
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10389062
Marca: Kappes Systeme™ 6475.00.4254
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Transport Bin
Materiale Polypropylene
Colore Gray
Forma Rectangular
Da utilizzare con Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine
Da utilizzare con (applicazione) Food Safe
Quantità 1/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 400 x 300 x 220 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.