Learn More
Kappes Systeme™ Scatola di trasporto Euro in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Gray
Red
Rosso
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Transport Bin |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Red |
| Forma | Rectangular |
| Da utilizzare con | Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Safe |
| Quantità | 1/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 600 x 400 x 220 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.