Learn More
Masterflex™ Polypropylene Female Luer Bulkhead Fitting
Click to view available options
Da utilizzare con:
Fits 1/4-28 UNF thread to 1/16 in. hose barb
Fits 1/4-28 UNF thread to 1/8 in. hose barb
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Fits 1/4-28 UNF thread to 1/16 in. hose barb |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing |
| Quantità confezione | 25 Pack |
| Product Type | Female Luer Bulkhead Fitting |