Learn More
Masterflex™ Adattatore Luer a gomito in polipropilene
Codice prodotto. 13518820
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto per Luer femmina per adattatore tubo flessibile flangiato da 5/32 in.
Adatto per Luer femmina x adattatore Luer femmina
Adatto per Luer femmina x adattatore tubo flessibile flangiato da 3/32 in.
Adatto per Luer maschio a Luer femmina
Fits Female luer to 1/16 in. low-profile semi-rigid tubing barb
Fits Female luer x 1/16 in. hose barb
Fits Female luer x 1/4-28 UNF bottom sealing thread
Fits Female luer x 1/8 in. hose barb
Ideale per svariate applicazioni, comprese le siringhe o i piccoli tubi
Dimensione della confezione:
25 PCS
pezzi 25
Codice prodotto. 13518820
Marca: Masterflex™ 4550884
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure process integrity with full material traceability. Cole-Parmer™ Polypropylene Luer Fittings are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • Meets USP Class VI specifications • Very good chemical resistance
  • Max temperature 190°F
Specifica
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Adatto per Luer maschio a Luer femmina
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per numerose applicazioni, comprese siringhe o tubi di piccole dimensioni
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Gomiti adattatori Luer