Learn More
Masterflex™ Adattatore Luer a gomito in polipropilene
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto per Luer femmina per adattatore tubo flessibile flangiato da 5/32 in.
Adatto per Luer femmina x adattatore Luer femmina
Adatto per Luer femmina x adattatore tubo flessibile flangiato da 3/32 in.
Adatto per Luer maschio a Luer femmina
Fits Female luer to 1/16 in. low-profile semi-rigid tubing barb
Fits Female luer x 1/16 in. hose barb
Fits Female luer x 1/4-28 UNF bottom sealing thread
Fits Female luer x 1/8 in. hose barb
Ideale per svariate applicazioni, comprese le siringhe o i piccoli tubi
Dimensione della confezione:
25 PCS
pezzi 25
Descrizione
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
- Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
- In compliance with ISO 594-1 standards
- Manufactured of animal-free natural polypropylene
- Meets USP Class VI specifications • Very good chemical resistance
- Max temperature 190°F
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con | Adatto per Luer femmina x adattatore Luer femmina |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per numerose applicazioni, comprese siringhe o tubi di piccole dimensioni |
| Quantità confezione | 25 Pack |
| Product Type | Raccordo Luer femmina |