Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer femmina in polipropilene
Click to view available options
Materiale:
Polipropilene
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Suited for ETO and gamma sterilization (not recommended for autoclaving)
- Sold in packs of 25
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità confezione | 25 Pack |
| Product Type | Raccordo Luer femmina |