Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Film Freezer Boxes
Codice prodotto. 15620785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Light Green
Purple
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15620785
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Outlast cardboard boxes that are susceptible to softening and producing dust with polypropylene film construction. Fisherbrand™ Polypropylene Film Freezer Boxes provide a vastly more cost effective alternative to polycarbonate boxes.
  • Polypropylene construction significantly reduces the chance of mold
  • Easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • More durable than card boxes as they are not susceptible to moisture
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of –80°C
  • Can be used in mechanical freezers and vessels down to –196°C (Vapour Phase only)
Specifica
Anti rotazione Yes
Colore Blue
Materiale Polypropylene
Forma Square
Tipo Scatola per congelatore
Capacità 81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Include Divisori
Temperatura max (sistema metrico) -80°C
Min. Temperature (Metric) °
Quantità 10/Pk.
Array di provette 9 x 9
Temperatura ammissibile (sistema metrico) Down to -80°C
Dimensioni (L x P x A) 125 x 125 x 49 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12.1 mm
Peso (sistema metrico) 1.03 kg