Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Film Freezer Boxes
Codice prodotto. p-8272039 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Light Green
Purple
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15610785
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Outlast cardboard boxes that are susceptible to softening and producing dust with polypropylene film construction. Fisherbrand™ Polypropylene Film Freezer Boxes provide a vastly more cost effective alternative to polycarbonate boxes.
  • Polypropylene construction significantly reduces the chance of mold
  • Easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • More durable than card boxes as they are not susceptible to moisture
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of –80°C
  • Can be used in mechanical freezers and vessels down to –196°C (Vapour Phase only)
Specifica
Anti rotazione Yes
Colore Bianco
Materiale Polypropylene
Forma Square
Tipo Scatola per congelatore
Capacità 81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Include Divisori
Temperatura max (sistema metrico) -80°C
Min. Temperature (Metric) °
Quantità 10/Pk.
Array di provette 9 x 9
Temperatura ammissibile (sistema metrico) Down to -80°C
Dimensioni (L x P x A) 125 x 125 x 49 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12.1 mm
Peso (sistema metrico) 1.03 kg