Learn More
Tenak™ Polypropylene Freezer Boxes for Centrifuge Tubes, 30 mm Diameter
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Made of polypropylene
- Can be used in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable at +121°C for 20 minutes
- 50 mL tube size
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | 10 x 50 mL and 2 x 15 mL Centrifuge Tubes |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Falcon™ Tubes |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | As low as -90°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 130 x 130 x 130 mm |