Learn More
Tenak™ Polypropylene Freezer Boxes for Centrifuge Tubes, 30 mm Diameter
Codice prodotto. p-9281104 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15200584
Marca: Tenak™ TE22364
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Freezer Box designed to hold Falcon™ tubes in ULT freezers.
  • Made of polypropylene
  • Can be used in temperatures as low as -90°C
  • Autoclavable at +121°C for 20 minutes
  • 50 mL tube size
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Yellow
Capacità 10 x 50 mL and 2 x 15 mL Centrifuge Tubes
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Falcon™ Tubes
Intervallo di temperatura (sistema metrico) As low as -90°C
Dimensioni (L x P x A) 130 x 130 x 130 mm