Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15360440 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Codice prodotto. 15360440
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 16 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Made from polypropylene.
  • Offers good chemical and heat resistance (0°C to 110°C).
  • Not recommended for autoclaving.
  • Molded coordinates for tube orientation.
  • Stable design for use in water baths.
  • Flat labeling area for easier identification.
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Magenta
Capacità Tubes (16 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 72
Forma Teardrop-shaped Openings
Ripiani 2 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 to 10 mL Test Tubes
Quantità 8 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 110°C
Dimensioni (L x P x A) 127 x 250 x 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm