Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15300440 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Codice prodotto. 15300440
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Made from polypropylene.
  • Offers good chemical and heat resistance (0 to 110°C)
  • Not recommended for autoclaving
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Magenta
Capacità Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 72
Forma Teardrop-shaped Openings
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 to 10mL test tubes
Quantità 8/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 110°C
Dimensioni (L x P x A) 104 x 202 x 59mm
Lunghezza (sistema metrico) 104 mm
Larghezza (sistema metrico) 202 mm
Altezza (sistema metrico) 59 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm