Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Matrice | 6 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Green |
| Capacità | Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 72 |
| Forma | Teardrop-shaped Openings |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | No |
| Vedi altri risultati |